2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-3-cyano-1,1,2-trifluorocyclobutane
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 691 EUR
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₅H₃ClF₃N
Molecular Weight: 169.532 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (40 mm Hg)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039436
CAS-Nummer: 1546-77-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III