2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)propionaldehyde, 2-(Trifluoromethyl)propanal, 2-Methyl-3,3,3-trifluoropropaldehyde
PC7762-1G
PC7762-5G
APOSPC7762-1GEA
139
EUR
APOSPC7762-1G
APOSPC7762-5G
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal
Formel:
C₄H₅F₃O Molecular Weight: 126,077 g/mol Siedepunkt: 66 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042425 CAS-Nummer: 58928-28-2 UN: 1989 ADR: 3,II |