Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7776-25G
PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA
192
EUR
APOSPC7776-25G
APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202.61 g/mol Siedepunkt: 206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095401 CAS-Nummer: 4793-20-8 UN: 1993 ADR: 3 III |