1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloro-1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecylsilane
PC7902-1G
PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA
0
EUR
APOSPC7902-1G
APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Formel:
C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si Molecular Weight: 781.586 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (1.2 mm Hg) Schmelzpunkt: 91…93 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368764 CAS-Nummer: 102488-50-6 UN: 1759 ADR: 8 II |