(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1540 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formel: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Molecular Weight: 810.409 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C (0.2 mm Hg)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368765
CAS-Nummer: 885275-56-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR