3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₃
Molecular Weight: 248.842 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475911
CAS-Nummer: 957120-30-8