6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 332 EUR
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₆FIN₂
Molecular Weight: 276.05 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12756569
CAS-Nummer: 1257535-15-1