3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 406 EUR
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16628051
CAS-Nummer: 113638-49-6