(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 331 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₉F₆N
Molecular Weight: 257,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093012
CAS-Nummer: 127733-47-5