5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Molecular Weight: 232.843 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800868
CAS-Nummer: 957120-61-5