2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-fluoro-m-xylene, 2-Bromo-5-fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC8087-10G
PC8087-25G
PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA
59.6
EUR
APOSPC8087-10G
APOSPC8087-25G
APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203,052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864702 CAS-Nummer: 14659-58-6 |