3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropionic acid
PC8122-1G
PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA
778
EUR
APOSPC8122-1G
APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Formel:
C₃H₃F₃O₃ Molecular Weight: 144,049 g/mol Schmelzpunkt: 66…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037238 CAS-Nummer: 125995-00-8 UN: 3261 ADR: 8,III |