5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC8129-1G
PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA
495
EUR
APOSPC8129-1G
APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS Molecular Weight: 334,745 g/mol Schmelzpunkt: 108…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140838 CAS-Nummer: 321553-32-6 |