3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8161-10G
PC8161-1G
PC8161-5G
APOSPC8161-10GEA
812
EUR
APOSPC8161-10G
APOSPC8161-1G
APOSPC8161-5G
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
3-Chloro-5-fluorophenetole
Formel:
C₈H₈ClFO Molecular Weight: 174,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672983 CAS-Nummer: 289039-42-5 |