4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, α,4-Dibromo-2,6-difluorotoluene

PC8241-1G PC8241-5G PC8241-25G
APOSPC8241-1GEA 84.1 EUR
APOSPC8241-1G APOSPC8241-5G APOSPC8241-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Molecular Weight: 285,911 g/mol
Siedepunkt: 243 °C
Dichte: 1,991 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094462
CAS-Nummer: 162744-60-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR