4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G
PC8244-5G
PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA
101
EUR
APOSPC8244-1G
APOSPC8244-5G
APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₂N Molecular Weight: 187,574 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094465 CAS-Nummer: 537033-53-7 UN: 3439 ADR: 6.1,II |