4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8247-1G
PC8247-250MG
PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA
106
EUR
APOSPC8247-1G
APOSPC8247-250MG
APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂BrF₃O Molecular Weight: 238.989 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094468 CAS-Nummer: 537033-56-0 |