4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8249-1G
PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA
632
EUR
APOSPC8249-1G
APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₃Br₂F₃ Molecular Weight: 303.902 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094470 CAS-Nummer: 537033-57-1 UN: 3265 ADR: 8 II |