1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-octafluorohexane
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 71.5 EUR
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Formel: C₉H₄F₁₅IO
Molecular Weight: 540.008 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763608
CAS-Nummer: 25080-24-4