Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 90.5 EUR
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Formel: C₁₈F₃₇IO₅
Siedepunkt: 90 @ 0,4mm °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460485
CAS-Nummer: 1212223-32-9