2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluoro-6-hydroxyaniline
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 161 EUR
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molecular Weight: 145,107 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094490
CAS-Nummer: 163733-98-0