3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine, 3-Amino-2-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₆F₃NO
Molecular Weight: 129.081 g/mol
Schmelzpunkt: 99 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082679
CAS-Nummer: 431-38-9