3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 311 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃S
Molecular Weight: 216.038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878322
CAS-Nummer: 957065-83-7