2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8370-250MG PC8370-1G
APOSPC8370-250MGEA 0 EUR
APOSPC8370-250MG APOSPC8370-1G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04117764
CAS-Nummer: 1187932-68-8