2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8398-1G
PC8398-5G
APOSPC8398-1GEA
239
EUR
APOSPC8398-1G
APOSPC8398-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Formel:
C₁₀H₁₀ClF Molecular Weight: 184,638 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774993 CAS-Nummer: 951888-17-8 |