2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8427-1G PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA 212 EUR
APOSPC8427-1G APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Formel: C₁₃H₁₆ClF₃N₄O
Molecular Weight: 336.741 g/mol
Schmelzpunkt: 198…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038248
CAS-Nummer: 537050-18-3