2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 533 EUR
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₆H₁₁F₂NO₂
Molecular Weight: 287,261 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568349
CAS-Nummer: 773872-28-9