Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8465-1G
PC8465-500MG
APOSPC8465-1GEA
977
EUR
APOSPC8465-1G
APOSPC8465-500MG
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₃·ClH Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243911 CAS-Nummer: 317821-98-0 |