Pentafluorophenyl nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate
PC8504-1G
PC8504-250MG
APOSPC8504-1GEA
203
EUR
APOSPC8504-1G
APOSPC8504-250MG
Pentafluorophenyl nicotinate
Pentafluorophenyl nicotinate
Formel:
C₁₂H₄F₅NO₂ Molecular Weight: 289.158 g/mol Schmelzpunkt: 65.5…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064938 CAS-Nummer: 848347-44-4 |