4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G
PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA
833
EUR
APOSPC8506-1G
APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₆BrF₃OS Molecular Weight: 299.108 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094514 CAS-Nummer: 2003-11-4 UN: 3261 ADR: 8 III |