Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 199 EUR
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formel: C₁₇H₉F₅N₂O₂
Molecular Weight: 368,258 g/mol
Schmelzpunkt: 122,5…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702352
CAS-Nummer: 915707-42-5