Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
PC8512-1G
PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA
184
EUR
APOSPC8512-1G
APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Formel:
C₁₇H₁₂F₅NO₄ Molecular Weight: 389.273 g/mol Schmelzpunkt: 114.5…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702389 CAS-Nummer: 910036-96-3 |