Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 256 EUR
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Formel: C₁₈H₈F₅NO₂
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702345
CAS-Nummer: 934570-41-9