Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate
PC8532-1G PC8532-250MG
APOSPC8532-1GEA 199 EUR
APOSPC8532-1G APOSPC8532-250MG
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
Formel: C₁₆H₁₁F₅N₂O₂S
Molecular Weight: 390.328 g/mol
Schmelzpunkt: 11…100.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702363
CAS-Nummer: 934570-42-0