Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8533-1G PC8533-250MG
APOSPC8533-1GEA 220 EUR
APOSPC8533-1G APOSPC8533-250MG
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
Formel: C₁₈H₁₃F₅O₄
Molecular Weight: 388.285 g/mol
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702368
CAS-Nummer: 930110-97-7