Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-methylpyrimidin-2(1H)-one
PC8539-100MG
PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA
134
EUR
APOSPC8539-100MG
APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅FN₂O₃ Molecular Weight: 278,279 g/mol Schmelzpunkt: 181…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00500223 CAS-Nummer: 5937-24-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |