Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 199 EUR
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
Molecular Weight: 380,29 g/mol
Schmelzpunkt: 118…119,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817538
CAS-Nummer: 921939-02-8