{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine

PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 418 EUR
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂
Molecular Weight: 252,235 g/mol
Schmelzpunkt: 108,5…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817478
CAS-Nummer: 906352-74-7
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR