2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8552-1G
PC8552-250MG
PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA
0
EUR
APOSPC8552-1G
APOSPC8552-250MG
APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₃H₉ClF₃N Schmelzpunkt: 77…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817479 CAS-Nummer: 613239-76-2 UN: 3261 ADR: 8,III |