4-(Perfluoroethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8556-1G PC8556-250MG
APOSPC8556-1GEA 0 EUR
APOSPC8556-1G APOSPC8556-250MG
4-(Perfluoroethoxy)phenol
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Formel: C₈H₅F₅O₂
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00816926
CAS-Nummer: 658-46-8