1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Prop-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-1-isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC8566-1G
PC8566-10G
PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA
23.2
EUR
APOSPC8566-1G
APOSPC8566-10G
APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 272,223 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570675 CAS-Nummer: 306935-42-2 |