5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4-Trifluoro-5-nitrobenzoic acid
PC8688-25G
PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA
121
EUR
APOSPC8688-25G
APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂F₃NO₄ Molecular Weight: 221.09 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09753762 CAS-Nummer: 197520-71-1 |