2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Cyano-2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC8691-1G PC8691-5G
APOSPC8691-1GEA 212 EUR
APOSPC8691-1G APOSPC8691-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂O
Molecular Weight: 188,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832863
CAS-Nummer: 116548-04-0