2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethylamine, N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethanamine
PC8700-1G
PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA
122
EUR
APOSPC8700-1G
APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formel:
C₉H₁₁ClFN Molecular Weight: 187.642 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053426 CAS-Nummer: 62924-59-8 |