1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-4,5-difluoro-benzene
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 102 EUR
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
Molecular Weight: 227,434 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142586
CAS-Nummer: 59447-06-2