3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G
PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8716-1G
APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formel:
C₆H₂BrClF₂ Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142590 CAS-Nummer: 201849-13-0 |