2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-5-fluoro-1-benzofuran, 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
PC8752-1G
PC8752-25G
PC8752-5G
APOSPC8752-1GEA
52.2
EUR
APOSPC8752-1G
APOSPC8752-25G
APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,139 g/mol Siedepunkt: 191 °C Dichte: 1,214 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236758 CAS-Nummer: 245762-35-0 EINECS: 246-331-6 |