1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8764-1G PC8764-5G
APOSPC8764-1GEA 58 EUR
APOSPC8764-1G APOSPC8764-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₅BrF₄
Molecular Weight: 208,98 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077466
CAS-Nummer: 127117-30-0