2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8771-1G
PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA
230
EUR
APOSPC8771-1G
APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N₃ Molecular Weight: 255.239 g/mol Siedepunkt: 120 °C (0.1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817513 CAS-Nummer: 910095-35-1 |