1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8773-1G
PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA
69.6
EUR
APOSPC8773-1G
APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₈F₃NO Molecular Weight: 239.193 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567130 CAS-Nummer: 156496-70-7 |